Kluczowe dokumenty
H6261
10-Hydroxydecanoic acid
≥95% (GC)
Synonim(y):
NSC 15139
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Polecane produkty
Próba
≥95% (GC)
mp
75-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Klucz InChI
YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Synthesis of copolymers of acrylamide and sodium acryloyloxydecanoate
- Macrolactonization for preparation of Sansalvamide A
- Studies of chain length selectivity for cutinase catalyzed polycondensation reactions
- Ruthenium-catalyzed esterification followed by macrocyclization
- Synthesis of anhydrides and esters
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?