Key Documents
H5005
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Grade II, 98-100%, crystalline
Synonim(y):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
About This Item
Polecane produkty
typ
Grade II
Próba
98-100%
Postać
crystalline
kolor
off-white to tan
mp
219-220 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3