Przejdź do
H4637
4-Hydroxyestradiol
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,4,17β-triol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c(O)c(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,16,19-21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,16+,18+/m1/s1
InChI key
QOZFCKXEVSGWGS-ZHIYBZGJSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
4-Hydroxyestradiol, an metabolite of estradiol, forms adducts with adenine (N3) and guanine (N7) by depurinating sites in DNA of cultured human breast epithelial cells. This effect may play an important role in malignant transformation of these cells.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)