Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4c(O)c(O)ccc24
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-9-8-11-10-4-6-15(19)17(21)13(10)3-2-12(11)14(18)5-7-16(18)20/h4,6,11-12,14,19,21H,2-3,5,7-9H2,1H3/t11-,12-,14+,18+/m1/s1
InChI key
XQZVQQZZOVBNLU-QDTBLXIISA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description powder, ≥98% (TLC) | description - | description ≥97% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F - closed cup
flash_point_c
93.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?