Merck
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 hydrate
Synonim(y):
2-Methoxyethyl 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylate, Hedgehog Pathway Inhibitor 1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29NO6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.52 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
warunki przechowywania
desiccated
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
Klucz InChI
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
HPI-1 is a Hedgehog pathway inhibitor; Gli1/Gli2 inhibitor.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2