Merck
700039P
Avanti
24(S),25-epoxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(24S,25)-Epoxycholesterol, (3β,24S)-24,25-Epoxycholest-5-en-3-ol
Wybierz wielkość
1 MG
3890,00 zł
3890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3890,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
3890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700039P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700039P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H](C1(C)C)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CC[C@@H](CC5=CC4)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(6-11-24-25(2,3)29-24)21-9-10-22-20-8-7-18-16-19(28)12-14-26(18,4)23(20)13-15-27(21,22)5/h7,17,19-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t17-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
Opis ogólny
24(S),25-epoxycholesterol is an oxysterol, which is produced by fibroblasts, macrophages and brain cells.
24(S),25-epoxycholesterol is a cholesterol-derived oxysterol, which is produced by fibroblasts, macrophages, and the brain cells. 24(S),25-epoxycholesterol is synthesized de novo in the mevalonate pathway.
Zastosowanie
24(S),25-epoxycholesterol has been used as an oxysterol/internalstandard to study the effects of AY9944-induced changes in neurospheres.
Działania biochem./fizjol.
Exogenous addition of 24(S),25-epoxycholesterol lowers 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A (HMG-CoA) reductase activity, represses sterol regulatory element-binding protein (SREBP) processing, and induces liver × receptor (LXR) -gene targets in vitro.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700039P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700039P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)