Merck
LM4113
Avanti
25-hydroxycholesterol (D6)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
cholest-5-ene-3β,25-diol(d6)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40D6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.69
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM4113-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3
Klucz InChI
INBGSXNNRGWLJU-KHKDDIDZSA-N
Opis ogólny
25-hydroksycholesterol jest utlenionym sterolem[1] i hydroksylowaną pochodną cholesterolu.[2]
Działania biochem./fizjol.
25-hydroksycholesterol hamuje biosyntezę cholesterolu poprzez obniżenie funkcji reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA.[1] Stwierdzono, że jest on związany z miażdżycą. Wiadomo, że poziom 25-hydroksycholesterolu jest podwyższony w stanach hipercholesterolemii.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM4113-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher M Adams et al.
The Journal of biological chemistry, 279(50), 52772-52780 (2004-09-29)
The current paper demonstrates that cholesterol and its hydroxylated derivative, 25-hydroxycholesterol (25-HC), inhibit cholesterol synthesis by two different mechanisms, both involving the proteins that control sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs), membrane-bound transcription factors that activate genes encoding enzymes of lipid
Cholsoon Jang et al.
Nature medicine, 22(4), 421-426 (2016-03-08)
Epidemiological and experimental data implicate branched-chain amino acids (BCAAs) in the development of insulin resistance, but the mechanisms that underlie this link remain unclear. Insulin resistance in skeletal muscle stems from the excess accumulation of lipid species, a process that
Rosamaria Lappano et al.
PloS one, 6(1), e16631-e16631 (2011-02-10)
The hydroxylated derivatives of cholesterol, such as the oxysterols, play important roles in lipid metabolism. In particular, 25-hydroxycholesterol (25 HC) has been implicated in a variety of metabolic events including cholesterol homeostasis and atherosclerosis. 25 HC is detectable in human
Ken Cheng et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(33), 8876-8884 (2018-07-26)
Membrane lipids, including sphingolipids and glycerol-phospholipids, are essential in maintaining the skin's barrier function in mammals, but their composition in fish skin and their response to diets have not been evaluated. This study investigated the impacts of reducing dietary eicosapentaenoic