Merck
H0163
Sigma-Aldrich
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) antibody, Mouse monoclonal
enhanced validation
clone HDAC4-144, purified from hybridoma cell culture
Wybierz wielkość
200 μL
1610,00 zł
1610,00 zł
Cena katalogowa2300,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1610,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1610,00 zł
Cena katalogowa2300,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HDAC4-144, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~140 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblasts cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC4(9759)
mouse ... Hdac4(208727)
rat ... Hdac4(363287)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) (mouse IgG2a isotype) is derived from the HDAC4-144 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells (NS1) and splenocytes from BALB/c mice immunized with a synthetic peptide corresponding to amino acids of human HDAC4 with C-terminal added lysine, conjugated to KLH. HDAC4 belongs to the class II of Mammalian HDACs.
Zastosowanie
Anti-Histone Deacetylase 4 (HDAC4) antibody, Mouse monoclonal has been used in:
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • immunoblotting[1]
  • immunocytochemistry
  • immunoprecipitation
Działania biochem./fizjol.
Histone deacetylase (HDAC) catalyzes the deacetylation of histones. HDAC4 is implicated in transcriptional repression. It dynamically migrates between nucleus and cytoplasm through its nuclear import and export signals. Interaction of HDAC4 with 14-3-3 and myocyte enhancer factor-2 (Mef2) proteins disturbs such shuttling and thus directs HDAC4 to the cytoplasm and the nucleus, respectively.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erasers of Histone Acetylation: The Histone Deacetylase Enzymes
Seto E, et al.
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 6 (2014)
Histone deacetylase 4 possesses intrinsic nuclear import and export signals
Wang AH, et al.
Molecular and Cellular Biology, 21, 5992-6005 (2001)
Toon Verheyen et al.
Nucleic acids research, 43(12), 5771-5784 (2015-05-21)
Protein phosphatase-1 (PP1) is a key regulator of transcription and is targeted to promoter regions via associated proteins. However, the chromatin binding sites of PP1 have never been studied in a systematic and genome-wide manner. Methylation-based DamID profiling in HeLa