Kluczowe dokumenty
GN210270
Greiner centrifuge tubes
50 mL, conical bottom, support skirt, clear tube
Synonim(y):
plastikowa rurka hodowlana, plastikowa rurka wirówkowa, probówki do hodowli, probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polypropylene tube
sterylność
sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pack of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 210270
dostępność
available only in China
kolor
colorless tube
Opis ogólny
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)