Przejdź do
T2068
Greiner centrifuge tubes
capacity 50 mL, diam. × L 30 mm × 115 mm, conical bottom (with skirt), case of 450 (18 packs of 25ea)
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes, Greiner 210261
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
450 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 450 (18 packs of 25ea)
Feature:
RCF 3,200 × g, graduations
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RCF 3,200 × g, graduations
packaging
case of 450 (18 packs of 25ea)
manufacturer/tradename
Greiner 210261
capacity
50 mL
diam. × L
30 mm × 115 mm
color
blue cap, colorless tube
General description
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2193T1818T1943
manufacturer/tradename
Greiner 210261
manufacturer/tradename
Greiner 210270
manufacturer/tradename
Greiner 188261-N
manufacturer/tradename
Greiner 188271-N
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap, polypropylene tube, conical bottom (with skirt)
material
cap, conical bottom (with skirt), polypropylene tube
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
15 mL
packaging
case of 450 (18 packs of 25ea)
packaging
case of 300 (6 x packs of 25EA)
packaging
case of 500 (10 racks of 50ea)
packaging
pack of 100, case of 1000
feature
RCF 3,200 × g, graduations
feature
RCF 3,200 × g, graduations
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner centrifuge tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)