Kluczowe dokumenty
HS4427B
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Wybierz wielkość
500 EACH
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EACH
1100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom
natural
sterylność
sterile
Właściwości
cap external thread
graduations
opakowanie
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS4427B
Parametry
9,500 × g max. RCF
śr. korka
34.9 mm
pojemność
50 mL
probówka śr.
29 mm
przydatność
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stożkowe probówki wirówkowe są sterylne, z możliwością śledzenia każdej partii i łatwym do rozerwania opakowaniem.
Cechy i korzyści
  • Pojemność stożkowej tubki - 50 ml
  • Identyfikowalność każdej partii dzięki łatwemu do rozerwania opakowaniu
  • Miejsce do pisania i płaskie polietylenowe wieczka ułatwiające etykietowanie
  • Nadrukowana podziałka
  • Opakowanie zbiorcze Sterylne
  • Autoklawowalne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What's the height of the 50ml centrifuge tube with 29mm diameter made of PP?
    1 answer
    1. The height of this 50 mL centrifuge tube is 114 mm.