GERPN756E
Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker - Full range
High Range, Cytiva RPN756E
Synonim(y):
ECL Rainbow Marker
Wybierz wielkość
1400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1400,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Właściwości
wetted part: no
High Range
opakowanie
pkg of 250 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN756E
kolor
Brownish-red
rozpuszczalność
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7759 Markery masy cząsteczkowej składają się z mieszaniny indywidualnie zabarwionych białek, które są łączone w celu uzyskania pasm o jednakowej intensywności koloru. Przybliżone stężenie białka wynosi od 1 do 2 mg/ml, w zależności od produktu. Każde opakowanie o pojemności 250 μl jest wystarczające do użycia z 50 miniżelami (10 x 8 cm) lub 25 dużymi żelami (20 x 20 cm).
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Monitorowanie postępu elektroforezy białek i ocena wydajności transferu oraz masy cząsteczkowej białek bez barwienia.
- Wstępnie wybarwione wielokolorowe pasma o wysokiej intensywności umożliwiają rozróżnienie blisko spokrewnionych białek.
- Markery Full-Range 7759 (Mr 12 000 do 225 000) wykorzystują dziesięć oddzielnych białek z sześcioma różnymi kolorami.
- Markery 7759 High-Range (Mr 12 000 do 225 000) wykorzystują osiem oddzielnych białek w sześciu różnych kolorach.
- Markery 7759 o niskim zakresie (Mr 3 500 do 38 000) wykorzystują siedem oddzielnych białek w pięciu różnych kolorach.
- Do użytku na SDS-PAGE
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokoły
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.