Kluczowe dokumenty
GERPN222
Prostaglandin E2, Biotrak EIA
Cytiva RPN222, pack of 1 ea, size 96 wells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.32
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN222
rozmiar
96 wells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Prostaglandyna E2 Direct 7750 Assay.
Zastosowanie
Konkurencyjny system testu immunoenzymatycznego Prostaglandyna E2 (PGE2) 7750 firmy Cytiva został zaprojektowany specjalnie do celów badawczych. RPN222 zawiera protokoły wykorzystujące nowe odczynniki do lizy w celu ułatwienia prostej i szybkiej ekstrakcji PGE2 z hodowli komórkowych i próbek osocza. Składniki te eliminują potrzebę usuwania odczynników ekstrakcyjnych przed pomiarem, zapewniając bezpośrednią dostępność PGE2 do późniejszej analizy. Dzięki metodzie pomiaru PGE2 w osoczu unika się złożonych, czasochłonnych procedur przygotowywania próbek. Każde opakowanie RPN222 zawiera materiał wystarczający na 96 dołków. Pozwala to na skonstruowanie jednej krzywej standardowej i pomiar 37 niewiadomych w duplikacie. Każde opakowanie RPN22210 zawiera materiał wystarczający na 960 studzienek. Pozwala to na skonstruowanie jednej krzywej standardowej i pomiar 37 nieznanych substancji w duplikacie na płytkę.
Odczynnik do lizy 1 hydrolizuje błony komórkowe w celu uwolnienia wewnątrzkomórkowej PGE2 lub dysocjuje PGE2 z rozpuszczalnych receptorów i interferujących białek wiążących obecnych w osoczu. Odczynnik do lizy 2 sekwestruje kluczowy składnik odczynnika do lizy 1 i zapewnia, że PGE2 jest wolna do późniejszej analizy. Kompleks detergent/sekwestrant nie zakłóca wiązania antygen-przeciwciało. Odczynnik lizujący 1 jest po prostu dodawany do hodowanych komórek lub próbek osocza, po czym następuje dziesięciominutowa inkubacja przed testem. Przeciwciała i koniugat peroksydazy PGE2 są odtwarzane za pomocą odczynnika lizującego 2. Test opiera się na konkurencji między nieznakowaną PGE2 i stałą ilością PGE2 znakowanej peroksydazą o ograniczoną liczbę miejsc wiązania na przeciwciałach specyficznych dla PGE2.
Cechy i korzyści
  • Specyficzny dla PGE2.
  • Ulepszona technologia wykorzystuje nowe odczynniki do lizy, które są własnością 7768 Biosciences (odczynnik do lizy 1 i odczynnik do lizy Odczynniki do lizy eliminują czasochłonne procedury ekstrakcji.
  • Elastyczna metoda - wybór pięciu protokołów testowych.
  • Bezpośredni pomiar PGE2 w osoczu.
  • Podwójny zakres od 1 do 32 pg/dołek (protokół 2°C-8°C).
  • Precyzyjny i dokładny pomiar.
  • Gotowy do użycia substrat.
  • Odczynniki oznaczone kolorami.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 30 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Biotrak Prostaglandin E2
Zastosowanie tego produktu w teście wiązania jest przedmiotem patentów o numerach US 6,900,019 i EP 0863402 oraz równoważnych patentów i wniosków patentowych w innych krajach w imieniu Cytiva UK Limited.
Amersham is a trademark of Cytiva
Biotrak is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)