Merck
11721933001
Roche
Marker masy cząsteczkowej DNA XIV (drabina 100 bp)
solution, pkg of 50 μg (in 200 μl)
Synonim(y):
Marker DNA
Wybierz wielkość
50 μG
914,00 zł
914,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
914,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105335
914,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 μg (in 200 μl)
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
250 μg/mL
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: miscible
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fragment mixture prepared by cleavage of a specially constructed plasmid with restriction endonucleases.
Size Range: 100 to 1500 bp and an additional band of 2642 bp
Zastosowanie
DNA Molecular Weight Marker XIV (100 bp ladder) allows accurate sizing of DNA fragments generated by PCR or restriction digest or RT-PCR, following separation on agarose gels.[1] The DNA molecular weight marker can be used in conjunction with DNA Molecular Weight Marker XIII (50 bp ladder) for precise size determination.
Electrophoretic separation of this molecular weight marker results in a regular pattern. The fragments have 5′-protruding ends and can be labeled with radioactive nucleotides (e.g.,32P-dTTP or 32P-dGTP) by standard filling-in reactions. End-labeling reactions can be performed with a radioactive or nonradioactive dideoxynucleotide (e.g., DIG-11-ddUTP) and Terminal Transferase.
DNA Molecular Weight Marker XIV has been used in gel electrophoresis.[1]
Sekwencja
The mixture contains 15 double-stranded DNA fragments with the following base pair lengths (1 base pair = 660 daltons): 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, and an additional band of 2642 bp. The 500-bp and 1000-bp banding pattern is two to three times brighter.
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.To make them easy to identify, the 500 and 1,000 bp bands are two to three times as bright as the other bands in the ladder.
Definicja jednostki
50 μg = 1A260 unit
Postać fizyczna
Ready-to-use solution, 250 μg/ml, in TE buffer (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0).
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mirco Fanelli et al.
Nature protocols, 6(12), 1905-1919 (2011-11-16)
Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples represent the gold standard for storage of pathology samples. Here we describe pathology tissue chromatin immunoprecipitation (PAT-ChIP), a technique for extraction and high-throughput analysis, by techniques such as ChIP-seq, of chromatin derived from FFPE samples. Technically