GE29360784
CyDye™ NIR-labelled secondary antibody
700 nm, pkg of 0.1 mg, Cytiva 29360784
Wybierz wielkość
611,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
611,00 zł
Polecane produkty
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
Właściwości
700 nm
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
pkg of 0.1 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29360784
fluorescencja
λex 678 nm; λem 690 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Łatwa obsługa i wysoki stosunek sygnału do szumu zapewniają powtarzalne wyniki.
- Wielokrotna analiza więcej niż jednego białka docelowego na jednym blocie zwiększa wydajność procesu.
- Normalizacja białka całkowitego (TPN) generuje wiarygodne i dokładne oznaczenia ilościowe.
- Stabilne sygnały umożliwiają przechowywanie membran i ponowne skanowanie w razie potrzeby do przyszłych badań
Amersham CyDye 700 i 800 to przeciwciała drugorzędowe znakowane fluoroforami NIR. Emitują one światło o długości fali 700 nm i 800 nm. Eksperymenty multipleksowe można przeprowadzać przy użyciu obu tych przeciwciał drugorzędowych wraz z parą odpowiednich króliczych lub mysich przeciwciał pierwszorzędowych.
Cechy i korzyści
- Łatwa obsługa i wysoki stosunek sygnału do szumu zapewniają powtarzalne wyniki.
- Analiza multipleksowa więcej niż jednego białka docelowego na jednym blocie zwiększa wydajność procesu.
- Całkowita normalizacja białek (TPN) generuje wiarygodne i dokładne oznaczenia ilościowe.
- Stabilne sygnały umożliwiają przechowywanie membran i ponowne skanowanie w razie potrzeby do przyszłych badań
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)