Przejdź do
21538-M
IHC Select Wtórne kozie przeciwciało anty-Mysie IgG, wstępnie rozcieńczone, biotynylowane
from goat, biotin conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mL
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
811,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
4
811,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
target post-translational modification
unmodified
Application
To kozie przeciwciało IgG zostało zatwierdzone do stosowania w IHC do wykrywania mysiego białka IgG.
Wstępnie rozcieńczony do stosowania w procedurach barwienia immunohistochemicznego. Na przykład:
Odczynnik blokujący
Przeciwciało pierwotne (mysia IgG) lub odczynnik kontroli ujemnej
Biotynylowane przeciwciało drugorzędowe (Gt X Ms IgG)
Koniugat streptawidyna-enzym
Chromogen
Kontrbarwnik
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać tego odczynnika w połączeniu z innymi odczynnikami do wykrywania IHC Select. Pełna lista odczynników jest dostępna na stronie www.chemicon.com.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Physical form
Goat Anti-Mouse IgG w PBS zawierającym białko nośnikowe, z 0,1% Kathon jako środkiem konserwującym.
Preparation Note
Odczynnik przechowywany w temperaturze 2-8°C zachowuje stabilność do daty ważności wydrukowanej na etykiecie. Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie podwyższonych temperatur.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215372077521544-M
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse, rabbit
species reactivity
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c