Kluczowe dokumenty
GE29360786
CyDye NIR-labelled secondary antibody
700 nm, pkg of 0.1 mg, Cytiva 29360786
Wybierz wielkość
0.1 MG
611,00 zł
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.1 MG
611,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
NA.74
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
Właściwości
700 nm
reaktywność gatunkowa
rabbit
opakowanie
pkg of 0.1 mg
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29360786
fluorescencja
λex 678 nm; λem 690 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Amersham CyDye NIR-labeled secondary antibodies enable quantitation of Western blots with a strong signal-to-noise ratio. Mulitplexed experiments allow for the detection of two proteins on a single blot. The use of total lane signals to normalize target protein data yield robust and reliable results.
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned if needed for future studies
Amersham CyDye 700 and 800 are secondary antibodies labeled with NIR fluorophores. They emit light at wavelengths of 700 nm and 800 nm. Multiplexed experiments can be performed by using both of these secondary antibodies along with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies.
Cechy i korzyści
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned if needed for future studies
Informacje prawne
CyDye is a trademark of Cytiva
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)