Kluczowe dokumenty
GE17-5458-11
799 5x1 ml, KappaSelect
Wybierz wielkość
5 ML
4850,00 zł
4850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
4850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
4850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cytiva
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
średnia średnica
75 μm
cleaning
2-10
Zakres roboczy
3-10
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
  • KappaSelect to żywica do chromatografii powinowactwa przeznaczona do oczyszczania ludzkich fragmentów Fab (kappa).
  • Jest to sztywna matryca na bazie agarozy, która ułatwia wysokie prędkości przepływu i przetwarzanie dużych objętości próbek w celu uzyskania wydajnej przepustowości.
  • Czystość i wydajność Fab są utrzymywane dzięki niskiemu wyciekowi ligandu.
  • Produkt pochodzenia niematczynego jest również skuteczny w wiązaniu docelowych cząsteczek IgG, IgA i IgM.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 8 °C. (20% etanolu)
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)