Przejdź do
S6657
Superdex®
Superdex®75 Prep Grade
Synonim(y):
Superdex Resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
suspension (20% aqueous ethanol)
technique(s)
protein array: suitable
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
pore size
3-70 kDa MW range (proteins), 500-30,000 Da MW range (dextrans)
operating pH range
1-14(short term), 3-12(long term)
storage temp.
2-8°C
General description
Combines the high selectivity of a Sephadex matrix with the chemical and physical stability of crosslinked agarose.
Application
Optimized for high resolution preparative separations by size exclusion chromatography. Recommended fractionation ranges are listed for globular proteins and dextrans.
Superdex® is used for protein chromatography, gel filtration chromatography, gel filtration media, resins and separation media. Superdex® has been used for the purification and characterization of a novel laccase from the edible mushroom Hericium coralloides. Superdex® has also been used for the purification and mechanism exploration of a potential human hepatocellular carcinoma inhibitor from Bauhinia purpurea L. seeds.
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GE17-1043-01S6782CL4B200
particle size
24-44 μm
particle size
24-44 μm
particle size
24-44 μm
particle size
-
matrix
cross-linked agarose
matrix
cross-linked agarose, spherical
matrix
cross-linked agarose
matrix
Agarose
pore size
3-70 kDa MW range (proteins), 500-30,000 Da MW range (dextrans)
pore size
-
pore size
1-100 kDa MW range (dextrans), 10-600 kDa MW range (proteins)
pore size
30,000-5,000,000 fractionation range (Dextrans), 60,000-20,000,000 fractionation range (Globular proteins)
technique(s)
protein array: suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
protein array: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
resin
form
suspension (20% aqueous ethanol)
form
beads
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superdex®
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F
flash_point_c
40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)