GE28-9893-32
HiLoad® 26/600 Superdex® 30 pg
Cytiva 28-9893-32, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 34 μm avg. part. size
Wybierz wielkość
20 910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
20 910,00 zł
Polecane produkty
Materiały
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
masa cząsteczkowa
<10000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9893-32
Parametry
<13 mL sample volume
<2.6 mL/min flow rate
0.3 Mpa (42 psi)
objętość złoża
320 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 26 mm
Matryca
agarose-dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-agarose phase
dextran-agarose phase
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
3-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przydatność
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Zrozumienie spadku ciśnienia w systemach chromatograficznych ma kluczowe znaczenie dla optymalnej funkcjonalności różnych części systemu.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protokoły
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Zapewnia czystość próbki chromatograficznej, aby uniknąć zatykania kolumny, zmniejszyć potrzebę płukania i przedłużyć żywotność kolumny do oczyszczania.
Powiązane treści
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.