Kluczowe dokumenty
GE28-9644-24
Sigma-Aldrich
HiScale 16/40
Synonim(y):
Oczyszczanie białek na dużą skalę
Wybierz wielkość
1 EACH
5324,95 zł
5324,95 zł
Cena katalogowa5620,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
5324,95 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.52
5324,95 zł
Cena katalogowa5620,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Mechanizm QuickLock wału adaptera ułatwia szybki i łatwy ruch adaptera, upraszczając regulację, a także demontaż i czyszczenie. Skala pomiarowa na kolumnie ułatwia przewidywanie i osiągnięcie wstępnie zdefiniowanej wysokości pakowania, zwiększając w ten sposób kontrolę procesu, a także powtarzalność. Chociaż kolumny HiScale zostały zoptymalizowane pod kątem mediów wysokociśnieniowych, są one w pełni kompatybilne ze wszystkimi aplikacjami (i metodami pakowania) stosowanymi obecnie w kolumnach XK.
Cechy i korzyści
Mechanizm adaptera QuickLock, skala pomiarowa kolumny i ergonomiczna konstrukcja ułatwiają obsługę kolumny i zwiększają kontrolę procesu.
Możliwość płukania całego wału adaptera po zapakowaniu, minimalizując w ten sposób ryzyko rozwoju bakterii po długotrwałym użytkowaniu.
Oparty na ugruntowanej linii kolumn XK i kompatybilny ze wszystkimi metodami stosowanymi obecnie do kolumn XK.
Podwójne adaptery, oferujące wysoką elastyczność i dynamiczne wysokości pakowania.
Puste kolumny o wysokiej stabilności ciśnieniowej do pakowania z nowoczesnymi mediami BioProcess do opracowywania procesów i chromatografii preparatywnej.
Zapewnia osiową kompresję złoża żelu i nieobrotowy mechanizm tłoka, który rozszerza możliwości pakowania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from Cytiva.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Zobacz wszystko