Kluczowe dokumenty
GE28-9889-38
Sigma-Aldrich
Kolumna XK 16/40
Synonim(y):
Kolumna XK, Kulki PCR
Wybierz wielkość
1 EA
3790,00 zł
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene column
Formularz
prepacked column
opakowanie
1 ea of
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Opis ogólny
Puste kolumny XK zapewniają niezawodną i powtarzalną separację. Rurka wykonana jest ze szkła borokrzemianowego, co pozwala na wizualną kontrolę złoża. Kolumny wykonane są z biokompatybilnych materiałów, które wykazują doskonałą odporność chemiczną. Szeroki zakres wymiarów kolumn sprawia, że kolumny XK są odpowiednie dla wielu różnych potrzeb oczyszczania. Pakowanie kolumny można wykonać przy użyciu zbiornika pakującego lub dodatkowej rurki kolumny dołączonej do złącza pakującego. Mechanizm QuickLock wału adaptera ułatwia szybki i łatwy ruch adaptera, upraszczając regulację wysokości złoża, demontaż i czyszczenie. Konstrukcja tłoka adaptera zapewnia równomierny przepływ, który utrzymuje integralność wypełnionego złoża podczas pracy. Dostępna jest szeroka gama części zamiennych ułatwiających konserwację.
Cechy i korzyści
Konstrukcja tłoka zapewniająca jednorodną dystrybucję buforu i powtarzalne pakowanie
Mechanizm adaptera QuickLock ułatwiający obsługę i czyszczenie kolumny
Przyjazne dla użytkownika i wytrzymałe puste kolumny, zaprojektowane do chromatografii cieczowej przy niskim i średnim ciśnieniu.
Płaszcz chłodzący do delikatnego oczyszczania
Złączki do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatograficznych
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from Cytiva.
Ta strona pokazuje, jak oczyszczać białka znakowane histydyną za pomocą TALON Superflow firmy Cytiva.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Zobacz wszystko