Kluczowe dokumenty
GE17-0010-02
Sephadex® G-10
Cytiva 17-0010-02, pack of 500 g
Wybierz wielkość
1 PKG
7300,00 zł
7300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
7300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
7300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0010-02
Parametry
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
Zakres roboczy
2-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
811 G-10 jest dobrze znanym medium do filtracji żelowej do odsalania i wymiany buforowej peptydów i małych biomolekuł o masie cząsteczkowej > 700. Najmniejsza granica ekslozji w gamie 811.
Zastosowanie
811 to żelowe medium filtracyjne przygotowane przez sieciowanie dekstranu epichlorohydryną. Różne typy 811 różnią się stopniem usieciowania, a tym samym stopniem pęcznienia i zakresem frakcjonowania molekularnego. 811 G-10 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. 811 G-50 jest dostępny w 4 różnych rozmiarach cząstek (Course, Medium, Fine i Superfine), a Superfine ma najmniejszy rozmiar kulek, co zapewnia wyższą wydajność frakcjonowania przy krótszych odległościach dyfuzji. Cource i Medium są preferowane do separacji grup na dużą skalę, gdzie wymagane są wysokie prędkości przepływu i niskie ciśnienia robocze.
Cechy i korzyści
  • Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
  • Nadaje się do wymiany buforu i oczyszczania próbek biologicznych, na przykład peptydów, małych białek i oligosacharydów o masie cząsteczkowej większej niż 700.
  • Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak sole, barwniki i etykiety radioaktywne
  • Najniższa granica wykluczenia (masa cząsteczkowa 700) w zakresie 811 G
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokoły
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Powiązane treści
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography