Kluczowe dokumenty
GE28-9889-48
Sigma-Aldrich
Kolumna XK 26/20
Synonim(y):
Kolumna XK, Kolumna chromatograficzna 26/20
Wybierz wielkość
1 EACH
3580,00 zł
3580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
SB.52
3580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
LPLC: suitable
Opis ogólny
Puste kolumny XK zapewniają niezawodną i powtarzalną separację. Rurka wykonana jest ze szkła borokrzemianowego, co pozwala na wizualną kontrolę złoża. Kolumny wykonane są z biokompatybilnych materiałów, które wykazują doskonałą odporność chemiczną. Szeroki zakres wymiarów kolumn sprawia, że kolumny XK są odpowiednie dla wielu różnych potrzeb oczyszczania. Pakowanie kolumny można wykonać przy użyciu zbiornika pakującego lub dodatkowej rurki kolumny dołączonej do złącza pakującego. Mechanizm QuickLock wału adaptera ułatwia szybki i łatwy ruch adaptera, upraszczając regulację wysokości złoża, demontaż i czyszczenie. Konstrukcja tłoka adaptera zapewnia równomierny przepływ, który utrzymuje integralność wypełnionego złoża podczas pracy. Dostępna jest szeroka gama części zamiennych ułatwiających konserwację.
Cechy i korzyści
Konstrukcja tłoka zapewniająca jednorodną dystrybucję buforu i powtarzalne pakowanie
Mechanizm adaptera QuickLock ułatwiający obsługę i czyszczenie kolumny
Przyjazne dla użytkownika i wytrzymałe puste kolumny, zaprojektowane do chromatografii cieczowej przy niskim i średnim ciśnieniu.
Płaszcz chłodzący do delikatnego oczyszczania
Złączki do bezpośredniego podłączenia do systemów chromatograficznych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page covers how and why to use Sepharose Big Beads for purification from crude, viscous samples.
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from Cytiva.
Here we discuss purification options when working with Sepharose® High Performance and we present some examples of media screening, capture and purification.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from Cytiva.
Zobacz wszystko