GE28-9068-39
Hyperfilm™ ECL™
W × L 8 in. × 10 in., pack of 100 ea
Wybierz wielkość
3190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3190,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28906839
szer. × dł.
8 in. × 10 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7859 7699 folia zapewnia niskie tło z redukcją widocznych artefaktów i doskonałą detekcję celu o niskim stężeniu. Folia 7859 7699 jest odpowiednia do stosowania ze wszystkimi systemami chemiluminescencyjnymi światła niebieskiego i zielonego oraz zatwierdzona do stosowania z odczynnikiem 7699 start, odczynnikiem 7699, odczynnikiem 7699 Prime, odczynnikiem ECL Select i odczynnikiem CDP-Star.
Folia 7859 7699 jest zbudowana z przezroczystego podłoża pokrytego z obu stron emulsją fotograficzną, która jest chroniona warstwą zapobiegającą zarysowaniom. Powłoka zapobiegająca zadrapaniom zmniejsza ryzyko widocznych artefaktów (np. śladów po plastikowej folii), a przezroczysta, bezbarwna podstawa zapewnia łatwy odczyt obrazów bez pogorszenia czułości.
Poprawa wykrywania celów o niższym stężeniu podczas chemiluminescencyjnej analizy Western blot poprzez wydłużenie czasu ekspozycji bez zwiększania szumów tła. Film 7859 7699 może być przetwarzany w automatycznych procesorach lub ręcznie w zbiornikach i tacach przy użyciu większości popularnych wywoływaczy i utrwalaczy filmów rentgenowskich.
Zastosowanie
- do tworzenia zdjęć nadających się do publikacji
- do chemiluminescencji opartej na niebieskim i zielonym świetle w procedurach northern, southern i western blotting
- do identyfikacji białek i kwasów nukleinowych w niskich stężeniach
Cechy i korzyści
- Membrana Western blot o wysokiej czułości do wykrywania niskich stężeń docelowych kwasów nukleinowych i białek
- Zoptymalizowana do stosowania we wszystkich systemach Western blot wykorzystujących chemiluminescencję w świetle niebieskim i zielonym
- Wyraźne tło dla doskonałego kontrastu i lepszej rozdzielczości pasm
- Tworzy obrazy o jakości publikacji
- Łatwy odczyt
- Łatwy w użyciu
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)