GE28-9365-52
HiPrep™ IMAC Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-52
Wybierz wielkość
2670,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2670,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-52
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14(Medium uncharged with metal ions.)
Zakres roboczy
3-12
pojemność
~40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
IMAC Sepharose™ 6 Fast FLow składa się z 90 ?m kulek wysoce usieciowanej agarozy, do której kowalencyjnie przyłączono grupę chelatującą. Ta grupa chelatująca może być naładowana odpowiednimi jonami metali, specyficznymi dla docelowego białka będącego przedmiotem zainteresowania. Rozmiar kulek IMAC Sepharose™ 6 Fast FLow zapewnia wysoki przepływ, dzięki czemu podłoże jest doskonałym wyborem do skalowania oczyszczania w skali laboratoryjnej i oczyszczania białek znakowanych histydyną w skali procesowej. Niski wyciek jonów metali oznacza, że aktywność oczyszczonego białka jest zachowana, a ryzyko wytrącenia zmniejszone, co skutkuje zwiększoną czystością, aktywnością i wydajnością docelowego białka. Wyciek jonów metali do puli wymywanych białek docelowych z IMAC Sepharose™ 6 Fast FLow jest ogólnie niski w normalnych warunkach.
IMAC Sepharose™ 6 Fast FLow jest wysoce stabilny i kompatybilny z szeroką gamą popularnych dodatków. Pomaga to utrzymać aktywność biologiczną i zwiększyć wydajność produktu, jednocześnie znacznie rozszerzając zakres odpowiednich warunków pracy.
Pożywka jest dostępna w opakowaniach jednostkowych w formatach kolumn HiTrap® HiScreen™ i HiPrep™ do wygodnego oczyszczania białek znakowanych histydyną w skali laboratoryjnej. Początkowe oczyszczanie przy użyciu kolumny HiTrap® IMAC FF o pojemności 1 ml można zwiększyć za pomocą kolumny o pojemności 5 ml. Oczyszczanie można jeszcze bardziej zwiększyć, stosując kolumny HiPrep™ IMAC FF 16/10 o pojemności 20 ml. Wstępnie zapakowana kolumna HiScreen™ IMAC FF o wysokości złoża 10 cm jest formatem wybieranym do optymalizacji metod i opracowywania procesów.
Cechy i korzyści
- Do optymalizacji oczyszczania białek znakowanych histydyną, gdy Ni2+ nie jest najlepszym wyborem jonu metalu.
- Wygodne ładowanie wybranym metalem.
- Wstępnie zapakowane kolumny HiPrep™ o pojemności 20 ml ułatwiają skalowanie.
- Wysoka zdolność wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Protokoły
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.