GE17-5268-01
Ni Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5268-01, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
2040,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2040,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5268-01
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Zakres roboczy
3-12(Ni²⁺-stripped medium.)
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Opis ogólny
Ni Sepharose™ High Performance składa się z wysoce usieciowanych kulek agarozowych, do których przyłączono grupę chelatującą. Ta grupa chelatująca jest wstępnie naładowana Ni2+, który selektywnie zatrzymuje białka z odsłoniętymi grupami histydynowymi.
Wysoka stabilność i szeroka kompatybilność Ni Sepharose™ High Performance utrzymuje aktywność biologiczną i zwiększa wydajność produktu, jednocześnie znacznie rozszerzając zakres odpowiednich warunków pracy.
Cechy i korzyści
- Wysokowydajne oczyszczanie białek znakowanych histydyną
- Niewielki wyciek jonów Ni2+.
- Wysoka zdolność wiązania, co najmniej 40 mg/ml podłoża
- Kompatybilność z szeroką gamą środków redukujących, detergentów, denaturantów i innych dodatków
- Wielkość kulek 34 μm dla lepszej rozdzielczości
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
Protokoły
This page describes a small-scale purification (minipreps) of histidine-tagged recombinant proteins using His SpinTrap and His SpinTrap Kit from Cytiva.
Ni Sepharose High Performance consists of highly cross-linked 6% agarose beads (34 µm) to which a chelating group has been immobilized and subsequently charged with Ni2+ ions.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych białkiem A przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using Cytiva products.