GE28-9365-38
HiPrep™ Q XL 16/10
Cytiva 28-9365-38
About This Item
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pkg of 20 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9365-38
Parametry
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
macierz
6% cross-linked agarose with dextran surface extenders
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
working range
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Provide high loading capacity and fast purifications.
- Optimized for reliable, reproducible separations.
- Compatible with simple pump-based configurations and chromatography systems such as ÄKTA® design.
- Excellent choice for rapid enrichment during initial capture of Proteins from start material.
- Strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
Protokoły
This page covers how and when to use Sepharose XL media for purification of proteins.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.