GE29-0181-83
HiPrep™ SP High Performance16/10
Cytiva 29-0181-83, pack of 1 column
About This Item
Polecane produkty
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 1 column
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0181-83
Parametry
1-5 ml/min flow rate
44 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-14
Zakres roboczy
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Do wysokowydajnych separacji w skali preparatywnej, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i wysoka rozdzielczość.
- Wysoce usieciowana agaroza zapewnia doskonałą stabilność chemiczną i fizyczną.
- Smukła, nowoczesna konstrukcja umożliwia łatwą obsługę i podłączanie.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Protokoły
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.