GE27-4575-01
DNA (Calf Thymus), activated
Cytiva 27-4575-01, pack of 1 ea
Wybierz wielkość
1910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1910,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-4575-01
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Niemetylowane DNA (w stężeniu 500 μg/ml) do przygotowania markerów masy cząsteczkowej.
- Metylowane DNA i niemetylowane DNA (w stężeniu 500 μg/ml) do określania wrażliwości enzymów restrykcyjnych na metylację.
- Wysokiej jakości DNA ze źródeł wirusowych i eukariotycznych używane do przygotowania odczynników testowych.
- Aktywowane DNA z grasicy cielęcej o stężeniu 25 A260 μ/ml (poddane krótkiej obróbce DNazą I) - do przygotowania substratu stosowanego w badaniach polimeraz DNA.
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości DNA ze źródeł wirusowych i eukariotycznych używane do przygotowania odczynników testowych.
- Niemetylowany DNA (w stężeniu 500 μg/ml) do przygotowania markerów masy cząsteczkowej.
- Metylowany DNA i niemetylowany DNA (w stężeniu 500 μg/ml) do określania wrażliwości enzymów restrykcyjnych na metylację.
- Aktywowany DNA z grasicy cielęcej w stężeniu 25 A260 μ/mL (poddany krótkiej obróbce DNazą I) - do przygotowania substratu stosowanego w badaniach polimeraz DNA.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)