Przejdź do
D3664
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
Synonim(y):
CT-DNA, calf thymus DNA, DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
5 x 2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
2-8°C
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
suitability
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
storage temp.
2-8°C
Application
Calf thymus DNA (CT-DNA) is a natural DNA widely used in studies of DNA binding anticancer agents and DNA binding agents that modulate DNA structure and function. Calf thymus DNA is also used in physicochemical studies of DNA behavior in solution.
Packaging
Preweighed vials prepared from D1501
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D15012618D4764
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
fibers
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the length of DNA?
    1 answer
    1. This product is a highly polymerized DNA which contains both double stranded and single stranded forms. However, double stranded DNA is the predominant form. The molecular weight is reported to be between 10-15 million daltons. Using a common conversion, this would be 15385 bp to 23077 bp in length.
      Please also review the Product Information Sheet at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/010/d3664pis.pdf