Kluczowe dokumenty
GE27-1006-03
A 5′-TP Na Salt
Cytiva 27-1006-03, pack of 25 g
Wybierz wielkość
500 ML
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
opakowanie
pack of 25 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-1006-03
kolor
White
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
RNTP o wysokiej czystości to łatwe w użyciu, oszczędzające czas rozwiązania do testów transkrypcji in vitro i/lub reakcji wymagających trifosforanów rybonukleozydów (rNTP) o wysokiej czystości. Roztwór ten może być stosowany do transkrypcji in vitro lub do reakcji wymagających rNTP o wysokiej czystości.
Cechy i korzyści
  • Każda partia jest testowana pod kątem zanieczyszczenia rybonukleazą, aby zapewnić powodzenie w aplikacji.
  • Dostarczane w oczyszczonej wodzie jako roztwory 100 mM (pH 7,5).
  • Dokładnie oczyszczone, aby uzyskać co najmniej 99% w postaci trifosforanu w roztworze (98% w przypadku liofilizatu) w celu zwiększenia inkorporacji i uzyskania optymalnych wyników eksperymentalnych.
  • Dostępne jako pojedyncze produkty lub w wygodnym zestawie zawierającym ATP, CTP, GTP i UTP w oddzielnych probówkach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)