Kluczowe dokumenty
GE25-6600-20
Genomiphi Hy Kit
Cytiva 25-6600-20, sufficient for 100 reactions
Wybierz wielkość
1 PKG
11 740,00 zł
11 740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
11 740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.55
11 740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
zastosowanie
sufficient for 100 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6600-20
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw do amplifikacji DNA Illustra 7700 HY oferuje wysoce wydajną i reprezentatywną amplifikację całego genomu z wydajnością od 40 do 50 μg z nanogramowych ilości próbki DNA.
7708 7700 HY DNA Amplification Kit jest częścią rodziny produktów polimerazy DNA Phi29 firmy Cytiva. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do amplifikacji całego genomu w średniej skali za pomocą izotermicznej amplifikacji z przesunięciem nici.
Amplifikacja jest wysoce jednolita w całym genomie, dzięki czemu reprezentacja locus pozostaje niezwykle zbliżona do oryginalnej próbki DNA. Ponadto, amplifikacja jest przeprowadzana z bardzo wysoką wiernością dzięki aktywności korekcyjnej polimerazy DNA Phi29.
Procedura 7708 7700 HY DNA Amplification Kit jest szybka, prosta i nie wymaga termocyklera. Typowa wydajność DNA od 40 do 50 μg DNA może być osiągnięta w ciągu czterech godzin przy niewielkim nakładzie pracy. Średnia długość produktu wynosi ponad 10 kb. Materiałem wyjściowym dla 7700 reakcji może być oczyszczone DNA z dowolnego komercyjnego zestawu lub metodą domową, można też użyć nieoczyszczonego lizatu komórkowego. Zestaw został zweryfikowany z DNA z różnych próbek klinicznych, w tym krwi i wymazów z policzka.
Zastosowanie
Amplifikowane DNA 7700 nadaje się do różnych zastosowań, takich jak genotypowanie (SNP, STR, tablica CGH), klonowanie, sekwencjonowanie i archiwizacja DNA.
Cechy i korzyści
  • Reprezentatywna izotermiczna amplifikacja całego genomu.
  • Brak niezależnego od szablonu produktu amplifikacji w tle.
  • Przewyższa techniki amplifikacji całego genomu oparte na PCR.
  • Szybki i prosty protokół przyjazny dla automatyzacji; nie wymaga termocyklera.
  • Uzyskuje wysokiej jakości DNA (np. do wysokoprzepustowego genotypowania, hybrydyzacji i archiwizacji DNA).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać zestaw w temperaturze -70°C. Mieszanina enzymów musi być przechowywana w temperaturze -70°C; wszystkie inne składniki mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Składniki należy rozmrażać na lodzie i utrzymywać w temperaturze 0°C - 4°C podczas pracy z nimi.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
GenomiPhi
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nelson Ting et al.
Ecology and evolution, 2(3), 550-561 (2012-07-24)
It is difficult to predict how current climate change will affect wildlife species adapted to a tropical rainforest environment. Understanding how population dynamics fluctuated in such species throughout periods of past climatic change can provide insight into this issue. The
Ewen F Kirkness et al.
Genome research, 23(5), 826-832 (2013-01-04)
There is increasing evidence that the phenotypic effects of genomic sequence variants are best understood in terms of variant haplotypes rather than as isolated polymorphisms. Haplotype analysis is also critically important for uncovering population histories and for the study of
Michael S Fitzsimons et al.
Genome research, 23(5), 878-888 (2013-03-16)
The majority of microbial genomic diversity remains unexplored. This is largely due to our inability to culture most microorganisms in isolation, which is a prerequisite for traditional genome sequencing. Single-cell sequencing has allowed researchers to circumvent this limitation. DNA is
Yanping Lu et al.
PloS one, 8(9), e73245-e73245 (2013-09-17)
Meckel-Gruber syndrome type 3 is an autosomal recessive genetic defect caused by mutations in TMEM67 gene. In our previous study, we have identified a homozygous TMEM67 mutation in a Chinese family exhibiting clinical characteristics of MKS3, which provided a ground
E Ramos et al.
The pharmacogenomics journal, 14(3), 217-222 (2013-07-10)
Pharmacogenomically relevant markers of drug response and adverse drug reactions are known to vary in frequency across populations. We examined minor allele frequencies (MAFs), genetic diversity (FST) and population structure of 1156 genetic variants (including 42 clinically actionable variants) in