Kluczowe dokumenty
GE25-6400-10
TempliPhi 100 Amplification Kit
Cytiva 25-6400-10
Synonim(y):
Zestaw do amplifikacji, Zestaw do amplifikacji DNA
Wybierz wielkość
25 G
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.85
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6400-10
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
illustra TempliPhi DNA Amplification Kits use isothermal rolling circle amplification (RCA) to efficiently prepare DNA sequencing templates.
TempliPhi Kits use a unique process to efficiently prepare micrograms of circular DNA from picogram input material. The DNA templates are prepared by rolling circle amplification (RCA) using bacteriophage Phi29 DNA polymerase. TempliPhi uses an isothermal method for the exponential amplification of circular DNA. Phi29 DNA polymerase is active at 30° C, enabling amplification to be performed at this temperature without the need for thermal cycling. The TempliPhi protocol requires less than 20 min of hands-on time to amplify 96 samples from bacterial colonies.
Two different types of TempliPhi DNA Amplification Kits are available to meet different throughput requirements. illustra TempliPhi DNA Amplification Kit for 2000 reactions contains premixed components and generates templates after overnight incubation. The 100- and 500-reaction kits contain separate, unmixed components for enhanced stability.
The illustra TempliPhi DNA Sequencing Template Amplification Kit has a distinct protocol and workflow compared to the 100/500 reaction size. Procedures for each kit are not interchangeable. Prior optimization is needed.
Zastosowanie
Preparation of circular DNA templates for cycle sequencing, cloning, and transformation.
Cechy i korzyści
  • Prepare circular DNA templates for cycle sequencing, cloning, and transformation in 4 to 6 h.
  • Generate microgram quantities of template DNA from picogram amounts of starting material.
  • Use amplified DNA directly for cycle sequencing without purification.
  • Amplify DNA from bacterial or M13 liquid cultures, colonies, plaques, glycerol stocks, or purified circular (plasmid or M13) DNA.
  • Simple protocol reduces time, labor, and consumables needed for template preparation, and workflow enables easy automation.
  • For low-to medium-throughput, small DNA vector preparation.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może być przechowywany przez 2 miesiące lub krócej w temperaturze -20°C. W przypadku przechowywania przez okres dłuższy niż 2 miesiące należy przechowywać go w temperaturze -70°C. Składniki należy rozmrażać na lodzie i utrzymywać w temperaturze 0-4°C podczas przenoszenia. NIE ogrzewać powyżej 4°C przed amplifikacją
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
TempliPhi
On packaging and insert for kits:
For use only as licensed by Qiagen GmbH. and Cytiva. The Phi 29 DNA polymerase may not be re-sold or used except in conjunction with the other components of this kit. See US patent numbers 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,198,543, 5,576,204, and their equivalents in other countries.
On container:
Subject to proprietary rights of Cytiva. May not be re-sold or used except with the other components of this kit. See US patent numbers 5,576,204, and their equivalents in other countries.
TempliPhi is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abraham J Kandathil et al.
Nature communications, 12(1), 6909-6909 (2021-11-27)
There is an urgent need for innovative methods to reduce transmission of bloodborne pathogens like HIV and HCV among people who inject drugs (PWID). We investigate if PWID who acquire non-pathogenic bloodborne viruses like anelloviruses and pegiviruses might be at
Sha Tang et al.
Journal of nematology, 37(2), 236-241 (2005-06-01)
To enable investigation of nematode mitochondrial DNA evolution, methodology has been developed to amplify intact nematode mitochondrial genomes in preparative yields using a rolling circle replication strategy. Successful reactions were generated from whole cell template DNA prepared by alkaline lysis
Michael J Tisza et al.
eLife, 9 (2020-02-06)
Although millions of distinct virus species likely exist, only approximately 9000 are catalogued in GenBank's RefSeq database. We selectively enriched for the genomes of circular DNA viruses in over 70 animal samples, ranging from nematodes to human tissue specimens. A
Host-Pathogen Interactions in Human Polyomavirus 7‒Associated Pruritic Skin Eruption.
Rachel K Rosenstein et al.
The Journal of investigative dermatology, 141(5), 1344-1348 (2020-10-20)
Tracy L Meiring et al.
Virology journal, 9, 164-164 (2012-08-18)
Human papillomavirus (HPV) is the aetiological agent for cervical cancer and genital warts. Concurrent HPV and HIV infection in the South African population is high. HIV positive (+) women are often infected with multiple, rare and undetermined HPV types. Data
Protokoły
This page shows circular DNA amplification using TempliPhi™ from Cytiva.