Kluczowe dokumenty
GE25-6601-96
Ready-to-go Genomiphi V3 DNA Amplification Kit
Cytiva 25-6601-96, sufficient for 96 reactions
Synonim(y):
Zestaw do amplifikacji DNA, Zestaw do amplifikacji DNA Genomiphi
Wybierz wielkość
1 PKG
3430,00 zł
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.55
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
zastosowanie
sufficient for 96 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6601-96
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GenomiPhi V3 Ready-To-Go DNA Amplification Kit oferuje wysoce wydajną i reprezentatywną amplifikację całego genomu z wydajnością od 12 do 20 μg z nanogramowych ilości próbki DNA. GenomiPhi V3 Ready-To-Go DNA Amplification Kit jest częścią rodziny produktów polimerazy DNA Phi29 firmy Cytiva. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do amplifikacji całego genomu metodą izotermicznej amplifikacji z przesunięciem nici. Mieszanina reakcyjna jest dostarczana w postaci wstępnie dozowanych, liofilizowanych pojedynczych dawek w paskach po 8 probówek lub na płytkach 96-dołkowych.
Cechy i korzyści
  • Reprezentatywna amplifikacja całego genomu.
  • Preformułowane, wstępnie dozowane, liofilizowane ciastka w pojedynczej dawce zapewniają szybką konfigurację reakcji i większą powtarzalność.
  • Szybki i prosty protokół przyjazny dla automatyzacji; nie jest wymagany termocykler.
  • Wysyłka i przechowywanie w temperaturze pokojowej zapewnia łatwy dostęp i zmniejsza ślad węglowy.
  • Daje wysokiej jakości DNA (np. do wysokoprzepustowego genotypowania i archiwizacji DNA).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać zestaw w temperaturze otoczenia. Po otwarciu całkowicie zamknij torebkę zawierającą ciastka zestawu do amplifikacji DNA Ready---Go GenomiPhi V3. - Aby zapewnić maksymalny okres przechowywania i optymalną wydajność, zaleca się przechowywanie zestawu w lodówce. Przechowywać odtworzone kontrolne DNA (Lambda) w temperaturze -20°C. Po otwarciu przechowywać w buforze denaturującym 2× w temperaturze 2-8°C.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
GenomiPhi
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
Ready-To-Go is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)