GE25-6400-50
TempliPhi™ 500 Amplification Kit
Cytiva 25-6400-50
Synonim(y):
amplifikacja toczącego się kręgu (RCA), kolista amplifikacja ssDNA/dsDNA
Wybierz wielkość
7300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7300,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6400-50
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TempliPhi™ Zestawy wykorzystują unikalny proces do wydajnego przygotowywania mikrogramów kolistego DNA z pikogramowego materiału wejściowego. Szablony DNA są przygotowywane poprzez amplifikację RCA (rolling circle amplification) przy użyciu polimerazy DNA bakteriofaga Phi29. TempliPhi™ wykorzystuje izotermiczną metodę amplifikacji kolistego DNA. Polimeraza DNA Phi29 jest aktywna w temperaturze 30°C, umożliwiając przeprowadzenie amplifikacji w tej temperaturze bez konieczności stosowania cykli termicznych. Protokół TempliPhi™ wymaga mniej niż 20 minut praktycznego czasu na amplifikację 96 próbek z kolonii bakteryjnych.
Dostępne są dwa różne typy zestawów do amplifikacji DNA TempliPhi™, aby spełnić różne wymagania dotyczące przepustowości. illustra™ TempliPhi™ DNA Amplification Kit na 2000 reakcji zawiera wstępnie wymieszane składniki i generuje szablony po całonocnej inkubacji. Zestawy 100- i 500-reakcyjne zawierają oddzielne, niezmieszane składniki dla lepszej stabilności.
Zestaw illustra™ TempliPhi™ DNA Sequencing Template Amplification Kit ma odrębny protokół i przepływ pracy w porównaniu do rozmiaru 100/500 reakcji. Procedury dla każdego zestawu nie są wymienne. Konieczna jest wcześniejsza optymalizacja.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Przygotowanie kolistych szablonów DNA do sekwencjonowania cyklicznego, klonowania i transformacji w czasie od 4 do 6 godzin.
- Generowanie mikrogramowych ilości matrycowego DNA z pikogramowych ilości materiału wyjściowego.
- Używaj amplifikowanego DNA bezpośrednio do sekwencjonowania cyklicznego bez oczyszczania.
- Amplifikacja DNA z płynnych kultur bakteryjnych lub M13, kolonii, płytek, zapasów glicerolu lub oczyszczonego kolistego (plazmidowego lub M13) DNA.
- Prosty protokół redukuje czas, nakład pracy i materiały eksploatacyjne potrzebne do przygotowania matrycy, a przepływ pracy umożliwia łatwą automatyzację.
- Do przygotowywania małych wektorów DNA z niską lub średnią wydajnością.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Na opakowaniu i wkładce do zestawów:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być odsprzedawana ani używana inaczej niż w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,198,543, 5,576,204 i ich odpowiedniki w innych krajach.
Na pojemniku:
Podlega prawom własności Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz amerykański patent nr 5,576,204 i jego odpowiedniki w innych krajach.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows circular DNA amplification using TempliPhi™ from Cytiva.