GE25-6600-30
GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kit, 25 RXN
Cytiva 25-6600-30, sufficient for 25 reactions
Wybierz wielkość
1100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1100,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 25 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6600-30
dostępność
not available in Japan
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zestaw do amplifikacji DNA illustra™ GenomiPhi™ V2 jest częścią rodziny produktów polimerazy DNA Phi29 firmy Cytiva. Zawiera wszystkie komponenty niezbędne do amplifikacji całego genomu na małą skalę poprzez izotermiczną amplifikację z przesunięciem nici.
Amplifikacja jest wysoce jednolita w całym genomie, dzięki czemu reprezentacja locus pozostaje niezwykle zbliżona do oryginalnej próbki DNA. Ponadto, amplifikacja jest przeprowadzana z bardzo wysoką wiernością dzięki aktywności korekcyjnej polimerazy DNA Phi29.
Procedura illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA Amplification Kit jest szybka, prosta i nie wymaga termocyklera. Typowa wydajność DNA od 4 do 7 μg DNA może być osiągnięta w mniej niż dwie godziny przy niewielkim nakładzie czasu. Średnia długość produktu wynosi ponad 10 kb. Materiałem wyjściowym dla GenomiPhi™ reakcji może być oczyszczone DNA z dowolnego komercyjnego zestawu lub metodą domową, można też użyć nieoczyszczonego lizatu komórkowego. Zestaw został zweryfikowany z DNA z różnych próbek klinicznych, w tym lizatów kart FTA, krwi i wymazów z policzka.
GenomiPhi™ amplifikowane DNA nadaje się do różnych zastosowań, takich jak genotypowanie (SNP, STR, tablica CGH), klonowanie, sekwencjonowanie i archiwizacja DNA.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Przewyższa techniki amplifikacji całego genomu oparte na PCR.
- Szybki i prosty protokół przyjazny dla automatyzacji; nie wymaga termocyklera.
- Reprezentatywna izotermiczna amplifikacja całego genomu.
- Brak niezależnego od szablonu produktu amplifikacji w tle.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GenomiPhi™ method from Cytiva offers isothermal DNA amplification without a thermal cycler, using Phi29 DNA polymerase.