Kluczowe dokumenty
GE18112090
Złącze męskie 1/16" - męskie 1/16"
size (0.13 mm), ÄKTA® Systems, Cytiva 18112090
Wybierz wielkość
1 EACH
804,00 zł
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
804,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.13
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PEEK
Właściwości
Connections: Fingertight 1/16"
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
ÄKTA® Systems
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18112090
rozmiar
(0.13 mm)
kompatybilność
Tubing o.d. 1/16"
Informacje prawne
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)