Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 136,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel union and fittings
description
internal
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI Valco® ZU1C
bore size
0.25 mm
compatibility
for connecting 1/16 in.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm | description PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm | description bore 0.020 in., 10-32 thread | description zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm |
| description internal | description female | description - | description - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging pkg of 1 ea |
| bore size 0.25 mm | bore size 0.25 mm | bore size - | bore size 0.25 mm |
| material stainless steel union and fittings | material PEEK | material - | material stainless steel |
| manufacturer/tradename VICI Valco® ZU1C | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename VICI Valco® IZR21C |
| compatibility for connecting 1/16 in. | compatibility for connecting 1/16 in. | compatibility - | compatibility for connecting 1/8 to 1/16 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Union
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?