Kluczowe dokumenty
GE17-0920-05
HiTrap® IMAC High Performance
Cytiva 17-0920-05, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
Chromatografia powinowactwa do metali
Wybierz wielkość
1 PKG
4130,00 zł
4130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
4130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0920-05
Parametry
42 psi (H2O at room temperature.)
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14(Medium uncharged with metal ions.)
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 IMAC HP jest wstępnie zapakowany w IMAC 812 High Performance. Podłoże jest naładowane wybranym metalem do chromatografii powinowactwa z unieruchomionymi jonami metali (IMAC), a następnie oczyszczania białek znakowanych polihistydyną w wysokiej rozdzielczości.
Zastosowanie
IMAC 812 HP jest dostarczany bez jonów metali. Jest ładowany przez użytkownika wybranym jonem metalu przejściowego (np. Cu2+, Zn2+, Ni2+ lub Co2+); te jony metalu będą wiązać się z kowalencyjnie unieruchomionym ligandem chelatującym na sefarozie.
Cechy i korzyści
  • Do optymalizacji oczyszczania białek znakowanych histydyną, gdy Ni2+ nie jest najlepszym wyborem jonu metalu.
  • Wygodne ładowanie wybranym metalem.
  • Mały rozmiar kulek zapewnia wysoką wydajność oczyszczania.
  • Wysoka zdolność wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
Produkty z sefarozy IMAC, produkty z sefarozy Ni i produkty z sefarozy Fe
Produkty te są sprzedawane na licencji firmy Sigma-Aldrich pod numerem patentu EP 1276716 (Kompozycje chelatujące metale) oraz równoważnych patentów i zgłoszeń patentowych w innych krajach.
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using HiTrap® IMAC HP and HiTrap® IMAC FF from Cytiva.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.