Kluczowe dokumenty
GE17549854
HiTrap® MabSelect PrismA
Cytiva, 17549854, pack of 5 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap MabSelect, MabSelect PrismA
Wybierz wielkość
5 X 5 ML
21 350,00 zł
21 350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 5 ML
21 350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
21 350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
17549854
Cytiva
Opis ogólny
These HiTrap columns are prepacked with MabSelect PrismA protein A chromatography resin. This affinity resin in the packed column has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein ligand, allowing efficient cleaning between monoclonal antibody purification runs. This allows future demands in monoclonal antibody purification to be met, including processing of many bispecific antibodies.
The enhanced alkaline stability of MabSelect PrismA also provides opportunities for more robust mAb purification using periodic counter-current chromatography. The possibility for cleaning using 1 M NaOH increases bioburden control for continuous processes, which can be exposed to days or weeks of feed harvest.
Cechy i korzyści
  • Zwiększona zdolność wiązania w porównaniu z innymi żywicami Protein A
  • Doskonała stabilność alkaliczna umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję przy użyciu 0,5-1,0 M NaOH.
  • Objęte kompleksowym programem bezpieczeństwa dostaw, obejmującym podwójne źródła matrycy agarozowej i ligandu białka A.
  • Ligand białka A PrismA jest również dostępny w jednostkach chromatograficznych HiTrap® Fibro i HiScreen Fibro PrismA do ultraszybkiego oczyszczania mAbs.
  • Łatwy pomiar wycieku białka A za pomocą zestawu PrismA ELISA zaprojektowanego specjalnie do użytku z żywicami MabSelect PrismA.
Informacje prawne
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)