Kluczowe dokumenty
GE17549111
HiTrap® MabSelect SuRe pcc
Cytiva 175491111, pkg of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
5 X 1 ML
5280,00 zł
5280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1 ML
5280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
5280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 175491111
wypełnienie wys. &razy śr. wew. &razy; objętość
(25 mm) (7 mm) (1 mL)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kolumny chromatograficzne HiTrap MabSelect SuRe pcc są wstępnie zapakowane żywicą MabSelect SuRe pcc protein A do badań przesiewowych i oczyszczania mAb na małą skalę w ciągłym bioprocesie z wykorzystaniem okresowej chromatografii przeciwprądowej (PCC).
  • Wygodna, wstępnie zapakowana kolumna do szybkiego, powtarzalnego i łatwego oczyszczania na małą skalę.
  • Wysoka zdolność wiązania, ~ 60 mg ludzkiej IgG/ml żywicy przy czasie przebywania 2,4 min.
  • Wysoka wydajność dzięki wychwytywaniu dużej masy przeciwciał monoklonalnych w krótkim czasie.
  • Wysoko skoncentrowane pule elucyjne dla elastyczności operacyjnej i małych operacji jednostkowych.
  • Umożliwia ekonomiczne czyszczenie za pomocą 0,1-0,5 M NaOH przez setki cykli oczyszczania.
  • Wysoka stabilność ligandów białkowych zmniejsza ich wyciek.
Kolumny pakowane HiTrap MabSelect SuRe pcc (1 ml i 5 ml) nadają się do oczyszczania przeciwciał na małą skalę, a także do optymalizacji metod i parametrów, takich jak obciążenie próbki i warunki wiązania białka. Te kolumny z białkiem A zapewniają szybką, powtarzalną i łatwą separację w wygodnym formacie. Kolumny są optymalnie wykorzystywane, gdy są podłączone do systemów chromatografii cieczowej, takich jak systemy ÄKTA.
Żywica powinowactwa MabSelect SuRe pcc oferuje wyjątkową pojemność przy krótkim czasie przebywania, dzięki czemu dobrze nadaje się do zastosowań wymagających szybkiego transferu masy, takich jak wychwytywanie przeciwciał monoklonalnych w procesie ciągłym.
Stabilizowany alkalicznie ligand pochodzący z białka A zapewnia żywicy większą stabilność niż konwencjonalne żywice na bazie białka A w warunkach alkalicznych stosowanych w protokołach czyszczenia na miejscu (CIP). W związku z tym, możliwość czyszczenia przy użyciu niedrogich odczynników, takich jak wodorotlenek sodu (NaOH), poprawi ekonomikę procesu.
Ponadto, użycie NaOH do czyszczenia skutecznie inaktywuje bakterie, pleśń i drożdże, co w rezultacie poprawia jakość produktu.
Cechy i korzyści
  • Wygodna, wstępnie zapakowana kolumna do szybkiego, powtarzalnego i łatwego oczyszczania na małą skalę
  • Wysoka zdolność wiązania, ~ 60 mg ludzkich IgG/ml żywicy przy czasie przebywania 2,4 min.
  • Wysoka wydajność dzięki wychwytywaniu dużej masy przeciwciał monoklonalnych w krótkim czasie
  • Wysoce skoncentrowane pule elucyjne dla elastyczności operacyjnej i małych operacji jednostkowych
  • Umożliwia ekonomiczne czyszczenie za pomocą 0,1-0,5 M NaOH przez setki cykli oczyszczania
  • Wysoka stabilność ligandu białkowego zmniejsza wyciek ligandu
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)