Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Z279773
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 22.0 mm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Septa z gumy silikonowej
Wybierz wielkość
484,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
484,00 zł
Polecane produkty
Materiały
rubber septa (silicone)
translucent septa
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Właściwości
fits neck I.D. 22.0 mm
producent / nazwa handlowa
Suba-Seal®
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Półprzezroczysta przegroda z gumy silikonowej
- Nie zawiera pigmentów, wosków ani środków formujących
- Odpowiedni do zastosowań wymagających wysokiej temperatury (200°C w trybie ciągłym lub 400°C w trybie przerywanym)
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Doskonała odporność na działanie światła słonecznego i ozonu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can the Suba-Seal silicone rubber septa be sterilized with gamma irradiation?
1 answer-
Our silicone suba seals are generally steam sterilized. Testing has not been done here at Sigma-Aldrich using gamma irradiation. Gamma rays are known to change some physical properties of silicone rubber. Refer to the attached white paper from a leading manufacturer of silicone rubber products. Based on this, it seems gamma irradiation is detrimental to silicone rubber.