GE17-5478-15
HiTrap® Protein L
Cytiva 17-5478-15, pack of 1 × 5 mL
Synonim(y):
HiTrap Protein L, Kolumna z białkiem L
Wybierz wielkość
4770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4770,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5478-15
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Parametry
5 bar
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
rigid, highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Zakres roboczy
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Nadaje się do wychwytywania szerokiej gamy fragmentów przeciwciał, takich jak fragmenty wiążące antygen (Fabs), przeciwciała domenowe (dAbs) i jednołańcuchowe zmienne fragmenty (scFvs).
- Umożliwia platformowe podejście do oczyszczania fragmentów przeciwciał.
- Wysoka zdolność wiązania, niski wyciek ligandu i selektywność dla szerokiego zakresu fragmentów przeciwciał skraca czas procesu i zmniejsza ilość żywicy.
- Wygodny do opracowywania procesów, a także oczyszczania na małą skalę.
- Format HiTrap™ umożliwia łatwe podłączenie do strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatograficznego, takiego jak system ÄKTA™.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from Cytiva.