GE17-5478-01
Capto™ L
Cytiva 17-5478-01, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
4968,50 zł
Cena katalogowa5230,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
4968,50 zł
Cena katalogowa5230,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5478-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
Matryca
rigid, highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Zakres roboczy
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Nadaje się do wychwytywania szerokiej gamy fragmentów przeciwciał, takich jak Fabs, dAbs i jednołańcuchowe fragmenty zmienne (scFv).
- Wysoka zdolność wiązania, niski wyciek ligandu i selektywność dla szerokiego zakresu fragmentów przeciwciał skraca czas procesu i zmniejsza ilość żywicy.
- Umożliwia platformowe podejście do oczyszczania fragmentów przeciwciał.
- Doskonała wydajność, ekonomiczność procesu i elastyczność projektowania procesu dzięki sztywnej matrycy.
- Hydrofilowa matryca bazowa zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania i niski poziom zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej.
- Spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw, solidnej wydajności i wsparcia regulacyjnego.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to purify antibody fragments by affinity chromatography using Capto L products from Cytiva.