Kluczowe dokumenty
GE17371602
Capto MMC ImpRes, 100 ML
Cytiva 17371602, 40 μm avg. part. size (median particle size of the cumulative volume distribution)
Synonim(y):
Capto MMC ImpRes
Wybierz wielkość
1 EACH
3690,00 zł
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(Multimodal weak anion exchanger)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17371602
Matryca
high-flow agarose
śr. rozm. cząst.
40 μm (median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-12
pojemność
60-90 mg Mab/ml binding capacity
Opis ogólny
Słaby kationowymienny multimodalny ligand zapewnia wysoką selektywność w szerokim zakresie pH/soli w porównaniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi, co pozwala na stosowanie Capto MMC ImpRes w różnych warunkach procesowych w celu rozwiązania trudnych problemów związanych z oczyszczaniem.
Cechy i korzyści
Capto MMC ImpRes to słabo kationowymienna multimodalna żywica do chromatografii BioProcess, zaprojektowana w celu spełnienia wymagań nowoczesnych producentów na dużą skalę, do polerowania w wysokiej rozdzielczości przeciwciał monoklonalnych (MAbs) i innych biomolekuł.
  • Wysoka wydajność osiągana dzięki kulkom o wysokiej rozdzielczości i selektywności ligandu.
  • Skuteczne usuwanie agregatów, wirusów i głównych zanieczyszczeń w procesach MAb.
  • Umożliwia zastosowanie podejścia platformowego do rozwoju procesu MAb.
  • Charakteryzuje się szerokim zakresem pH/soli.
  • Nadaje się do polerowania fragmentów przeciwciał.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.