Kluczowe dokumenty
GE17-5279-02
Glutathione Seph High Performance
Cytiva 17-5279-02, pack of 100 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
14 010,00 zł
14 010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
14 010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
14 010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
glutathione
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5279-02
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-12
Zakres roboczy
3-12
pojemność
>7 mg/mL binding capacity(medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glutathione 812 High Performance to środek powinowactwa do oczyszczania w wysokiej rozdzielczości białek znakowanych transferazą glutationu (GST).
Zastosowanie
Glutathione 812 High Performance jest stosowany do oczyszczania białek znakowanych GST z lizatów bakteryjnych i innych S-transferaz lub białek zależnych od glutationu. Białka znakowane GST są eluowane w łagodnych, niedenaturujących warunkach przy użyciu zredukowanego glutationu. Proces oczyszczania zachowuje antygenowość i funkcję białka.
Cechy i korzyści
  • Wielkość kulek 34 μm dla lepszej wydajności i rozdzielczości
  • Szybkie, jednoetapowe oczyszczanie białek znakowanych GST i innych S-trasferaz glutationowych lub białek zależnych od glutationu.
  • Łagodne warunki podczas procesu oczyszczania zachowują antygenowość i funkcję białek
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
Protokoły
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania białek znakowanych GST przy użyciu sefarozy glutationowej firmy Cytiva.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Zobacz wszystko