Kluczowe dokumenty
GE17-0575-01
Chelating Sepharose Fast Flow
Cytiva 17-0575-01, pack of 50 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
2690,00 zł
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
iminodiacetic acid
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0575-01
Matryca
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chelating 812 Fast Flow to pożywka IMAC firmy BioProcess, przeznaczona do oczyszczania natywnych i rekombinowanych białek i peptydów, które wykazują powinowactwo do jonów metali.
Chelating 812 Fast Flow składa się z usieciowanych 6% kulek agarozowych zmodyfikowanych iminodioctanem, unieruchomionych na matrycy bazowej za pomocą stabilnych wiązań eterowych i odpowiednio długich ramion dystansowych.
Chelating 812 Fast Flow jest dostarczany bez jonów metali, co pozwala użytkownikowi na naładowanie go najbardziej odpowiednim jonem metalu do oczyszczania docelowego białka.
Chelating 812 Fast Flow jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, Chelating 812 Fast Flow spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Nienaładowana żywica IMAC umożliwiająca naładowanie wybranym jonem metalu w celu zoptymalizowania selektywności.
  • Wygodne oczyszczanie natywnych i rekombinowanych białek
  • Jako pożywka BioProcess spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw, solidnej wydajności i wsparcia regulacyjnego.
  • Pożywka BioProcess wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowana w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Jak oddzielić białka i peptydy z afiliacją do jonów metali za pomocą immobilizowanej chromatografii z afiliacją chelatów metali.
How to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography.
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
Guide for separating poly(His) fusion proteins using affinity chromatography tags in various purification products.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Zobacz wszystko