Kluczowe dokumenty
GE17-3717-51
799 7698 S ImpAct 5x1 ml
Cytiva 17-3717-51, pack of 5x1ml
Synonim(y):
HITRAP® CAPTO S IMPACT
Wybierz wielkość
1 EACH
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(-SO3)
Formularz
prepacked column
sieciowanie krzyżowe
cross-linked
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3717-51
warunki przechowywania
(0.2 M sodium acetate in 20% ethanol)
Parametry
(Flow velocity: 220 - 600 cm/h)
-44 psi max. pressure
1-4 mL/min flow rate
metody
liquid chromatography (LC): suitable
Matryca
high-flow agarose
grupa aktywna macierzy
Polymeric Pyrrolidone and Sulfonate
śr. rozm. cząst.
50 μm (d50V)
cleaning in place
4-12
Zakres roboczy
3-14
pojemność
binding capacity(>85 mg BSA/mL medium, >90 mg lysozyme/ml medium, >100 mg IgG/ ml medium)
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
HiTrap Capto S ImpAct (1 ml i 5 ml) to wstępnie zapakowane kolumny do oczyszczania na małą skalę, a także optymalizacji metod i parametrów, takich jak obciążenie próbki i warunki wiązania. Kolumny HiTrap Capto S ImpAct zapewniają szybką, powtarzalną i łatwą separację w wygodnym formacie. Kolumny są najlepiej wykorzystywane, gdy są podłączone do systemów chromatografii cieczowej, takich jak systemy ÄKTA.
Capto S ImpAct to medium chromatograficzne BioProcess opracowane do oczyszczania białek biofarmaceutycznych na dużą skalę. Oparty na dobrze znanej matrycy bazowej Capto, zapewnia wiele możliwości poprawy wydajności i prostego rozwoju procesu. Ta pożywka chromatograficzna (żywica) jest dostępna w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych formatach paczkowanych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy nośników BioProcess, Capto S ImpAct spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
Kolumny HiTrap Capto S ImpAct są wstępnie zapakowane w podłoże do chromatografii kationowymiennej Capto S ImpAct do badań przesiewowych i oczyszczania białek na małą skalę przy użyciu chromatografii jonowymiennej (IEX).
  • Wygodna, wstępnie zapakowana kolumna do szybkiego, powtarzalnego i łatwego oczyszczania na małą skalę.
  • Wysoka zdolność wiązania, > 100 mg MAb/ml podłoża.
  • Skuteczne usuwanie agregatów przy wysokim obciążeniu przeciwciałami monoklonalnymi.
  • Oczyszczanie i polerowanie pośrednie o wysokiej rozdzielczości w oparciu o ugruntowaną platformę Capto.
  • Elastyczność projektowania dzięki dużemu zakresowi prędkości przepływu i wysokości złoża dla łatwej optymalizacji i skalowania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.