GE29323952
Superose® 6 Klasa przygotowawcza HiLoad®
column thread (16/600), Cytiva 29323952
Synonim(y):
Kolumna Superose 6
Wybierz wielkość
14 050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
14 050,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Sample volume less than 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29323952
Parametry
flow rate (1.6 mL/min)
objętość wypełnienia &razy; śr. &razy; dł.
(120 mL) (16 mm) (600 mm)
kolumna śr. wewn.
(16 mm)
Gwint kolumny
(16/600)
Opis ogólny
Selektywność dla szerokiej gamy białek: Kolumna jest wypełniona żywicą Superose 6 pg, która zapewnia dobrą rozdzielczość separacji białek i innych biomolekuł w zależności od wielkości. Szeroki zakres frakcjonowania żywicy umożliwia powtarzalne i solidne separacje w zakresie mas cząsteczkowych od 5000 do 5 000 000.
Cechy i korzyści
- Wygoda i powtarzalność: może być używany z samodzielną pompą lub systemem chromatograficznym.
- Separacje o wysokiej rozdzielczości: oczyszczanie jest możliwe w wyjątkowo szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
- Skalowalność - separacje mogą być skalowane przy użyciu żywicy Superose 6 klasy prep.
- Kompatybilność z systemem ÄKTA - złącza (1/16") do bezpośredniego podłączenia do systemów ÄKTA i innych systemów chromatograficznych.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)